Få mere at vide
1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295884
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10295884 10 g 10g
10255934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01015EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23787-80-6
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00014612
InChI nøgle QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC navn 1-(3-methylpyrazin-2-yl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethan-1-one
CAS min % 97.0
Tæthed 1.1100g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%