Få mere at vide
1-(3-Methylbenzyl)piperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Methylbenzyl)piperazine |
| CAS | 5321-48-2 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-[(3-Methylphenyl)methyl]-piperazine, 1-(3-Methylbenzyl)piperazine, 1-(m-Methylbenzyl)piperazine, N-(m-Methylbenzyl)piperazine, NSC 30681 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1 |
| IUPAC navn | 1-[(3-methylphenyl)methyl]piperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.28 |
| Formel vægt | 190.147 |