Få mere at vide
1-(3-iodbenzyl)-lh-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273053
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10273053 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10273053 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56111DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 884507-56-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9IN2
MDL nummer MFCD08435919
Mængde 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-3-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
InChI nøgle GWLQKUUXEMKUEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=CC=N2
IUPAC navn 1-[(3-iodphenyl)methyl]pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 284.1
PubChem CID 18525879
Formel vægt 284.1
Procent renhed 97%