Få mere at vide
1-(3-iodbenzyl)-1H-1,2,4-triazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10545174
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10545174 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10545174 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC45411DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 615534-73-1
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C9H8IN3
MDL nummer MFCD08271930
Mængde 1 g
Synonym 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-3-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-3-iodophenyl methyl, 1-3-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl iodobenzene, 1-3-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole
InChI nøgle RFHFJBONYNRFAA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)I)CN2C=NC=N2
IUPAC navn 1-[(3-iodphenyl)methyl]-1,2,4-triazol
Molekylvægt (g/mol) 285.088
PubChem CID 18525776
Formel vægt 285.08
Procent renhed 95%