Få mere at vide
1,3-Indanedione, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841121
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
15841121 10 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15841121 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8206980010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 606-23-5
Smeltepunkt 129°C to 132°C
MDL nummer MFCD00003779
Mængde 10 g
Synonym 1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane, 1,3-Indanedione
Molekylvægt (g/mol) 146.14