Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Indanedione |
| Smeltepunkt | 129,0 °C til 132,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 07,694 |
| Formel vægt | 146.15 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Indanedione
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /