Få mere at vide
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Indanedione |
| Smeltepunkt | 129.0°C to 132.0°C |
| Farve | Beige til hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 07,694 |
| Formel vægt | 146.15 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,3-Indanedione
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /