Få mere at vide
1,3-Indanedione, 97%
Description
Det bruges i den første fase af retsmedicinsk identifikation af latente fingeraftryk. Det er især nyttigt til papir og til emner, der er trykt med termisk blæk, såsom kvitteringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i den første fase af retsmedicinsk identifikation af latente fingeraftryk. Det er især nyttigt til papir og til emner, der er trykt med termisk blæk, såsom kvitteringer.
Opløselighed Opløselig i ethanol, ether, benzen, svagt opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Indanedione |
| Smeltepunkt | 128 °C til 132 °C |
| Tæthed | 1.37 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1210061 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol, ether, benzen, let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 146.15 |
| Procent renhed | 97% |