Få mere at vide
1,3-Indanedion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464873
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464873 5 g 5g
11474873 25 g 25g
11484873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12206.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
Det bruges i den første fase af retsmedicinsk identifikation af latente fingeraftryk. Det er især nyttigt til papir og til emner, der er trykt med termisk blæk, såsom kvitteringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Det bruges i den første fase af retsmedicinsk identifikation af latente fingeraftryk. Det er især nyttigt til papir og til emner, der er trykt med termisk blæk, såsom kvitteringer.
Opløselighed Opløselig i ethanol, ether, benzen, svagt opløselig i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-23-5
Molekylær formel C9H6O2
Molekylvægt (g/mol) 146.145
MDL nummer MFCD00003779
InChI nøgle UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
IUPAC navn inden-1,3-dion
SMIL C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Indanedione
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Tæthed 1.37
Mængde 5 g
Beilstein 1210061
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Formel vægt 146.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Indanedione
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1,3(2H)-dione