Få mere at vide
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495023 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10495023 5 g Glass bottle 5g
10198742 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10495023 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 372510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 458-05-9
Molekylær formel C7H7FN2S
Molekylvægt (g/mol) 170.21
InChI nøgle YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
IUPAC navn (3-fluorophenyl)thiourea
SMIL C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel F6C6H4NHCSNH2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 170.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/