Få mere at vide
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin, 97%
Artikelnummer. 15441508
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441508 5 g 5g
15431508 1 g 1g
15451508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55295.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 55513-19-4 | C11H15FN2 | 194,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55513-19-4
Molekylær formel C11H15FN2
Molekylvægt (g/mol) 194.253
MDL nummer MFCD02242870
InChI nøgle ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-fluorobenzyl piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluoro-benzyl-piperazine, 3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluorobenz-yl piperazine, piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine trifluoroacetate
PubChem CID 903813
IUPAC navn 1-[(3-fluorphenyl)methyl]piperazin
SMIL C1CN(CCN1)CC2=CC(=CC=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
Farve Farveløs til Orange
Tæthed 1.106 g/mL
Kogepunkt 281 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 5 g
Formel vægt 194.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske