Få mere at vide
1,3-Divinylbenzene (Stabilized with TBC), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Divinylbenzene |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h3-8H,1-2H2 |
| Formel vægt | 130.0783 |