Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Diphenoxybenzene |
| Smeltepunkt | 58.0°C to 61.0°C |
| Farve | White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 262.3 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Crystals |