Få mere at vide
1,3-Dioxolane, 99.5%, stab.
Artikelnummer. 11330148
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330148 1 L 1 L
11350148 250 mL 250ml
11340148 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042897.K2
Request Bulk or Custom Format
Som opløsningsmiddel, i Mannich-reaktion, som elektrolyt i batterier
Som opløsningsmiddel, i Mannich-reaktion, som elektrolyt i batterier.1,3-Dioxolan bruges som opløsningsmiddel til maling, celluloseestere og i organisk syntese. Det bruges som ekstramiddel til voks, fedtstoffer og olier, stabilisator til halogenerede kulbrinter og co-monomer ved fremstilling af polyacetaler. Det bruges som efterbehandlingsmiddel og kvældemiddel i tekstiler. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af acyclovir og vandetanib. Det er en væsentlig ingrediens i industrielle polymerer. I polymerisationsreaktioner fungerer det som en kædelængderegulator og et kædeoverførselsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-06-0
Molekylær formel C3H6O2
Molekylvægt (g/mol) 74.079
MDL nummer MFCD00003207
InChI nøgle WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
IUPAC navn 1,3-dioxolan
SMIL C1COCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dioxolane
Navn note Stabilized
Smeltepunkt -95°C
Tæthed 1.06 g/mL
Kogepunkt 74°C to 75°C
Flammepunkt 1°C (34°F)
Brydningsindeks 1.4
Mængde 1 L
FN nummer UN1166
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Formel vægt 74.08
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Væske