Få mere at vide
(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486370
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486370 250 g 250g
11466370 10 g 10g
11476370 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486370 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18882.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 52509-14-5 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
Det finder sine anvendelser som et reagens for Wittig-olefineringer med introduktion af en 1,3-dioxolan-del. Det anvendes som en reaktant til fremstilling af en ratiometrisk fluorescerende probe til specifik påvisning af cystein i forhold til homocystein og glutathion, til mikrobølgeassisteret syntese af KN-93 som inhibitor af calmodulinkinase II, til fremstilling af fluorerede spirobenzofuranpiperidiner som receptor ligor s1 og i receptor ligor s1 receptorer. regio-selektiv fremstilling af indolderivater via rhodiumkatalyseret dominohydroformylering/indolisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det finder sine anvendelser som et reagens til Wittig-olefineringer med introduktion af en 1,3-dioxolan-del. Det anvendes som en reaktant til fremstilling af en ratiometrisk fluorescerende probe til specifik påvisning af cystein i forhold til homocystein og glutathion, til mikrobølgeassisteret syntese af KN-93 som inhibitor af calmodulinkinase II, til fremstilling af fluorerede spirobenzofuranpiperidiner som receptor ligor s1 og i receptor ligor s1 receptorer. regio-selektiv fremstilling af indolderivater via rhodiumkatalyseret dominohydroformylering/indolisering.
Opløselighed Opløseligt i
vand (20 °C).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52509-14-5
Molekylær formel C22H22BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 429.29
MDL nummer MFCD00011966
InChI nøgle FRHRVQQUICVJDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-yl methyl triphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl-, bromide, 1,3-dioxolan-2-yl methyltriphenylphosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl phosphanium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl triphenylphosphine, bromide, acmc-209kzy
PubChem CID 2724194
IUPAC navn 1,3-dioxolan-2-ylmethyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(C1OCCO1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 186°C to 189°C
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (20°C).
Formel vægt 429.3
Procent renhed 98%