Få mere at vide
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-carbaldehyd,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10485502
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10485502 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10680903 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10485502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12504CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 25016-09-5
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD02681907
InChI nøgle JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776362
IUPAC navn 2,5-dimethylpyrazol-3-carbaldehyd
SMIL CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel vægt 124.14
Procent renhed 90%