Få mere at vide
1,3-Dimethoxybenzen, 99%
Artikelnummer. 10784451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10784451 100 g Glasflaske 100g
10644632 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155231000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-10-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008384
InChI nøgle DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC navn 1,3-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dimethoxybenzene
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 85,0 °C til 87,0 °C (7,0 mmHg)
Flammepunkt 87 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4(OCH3)2
Brydningsindeks 1,5230 til 1,5250
Mængde 100 g
Beilstein 06, 813
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 138.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske