Få mere at vide
1,3-Dimethoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11415373
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415373 100 g 100g
11425373 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415373 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13380.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138,17 g/mol
1,3-Dimethoxybenzen anvendes til fremstilling af oxathianspiroketaldonorer. Det bruges også til dannelse af pi- og O-ylidiske komplekser med dichlorcarben. Desuden fungerer det som et smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Dimethoxybenzen anvendes til fremstilling af oxathian spiroketal donorer. Det bruges også til dannelse af pi- og O-ylidiske komplekser med dichlorcarben. Desuden fungerer det som et smagsstof.
Opløselighed
Blandbar med toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 151-10-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00008384
InChI nøgle DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC navn 1,3-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dimethoxybenzene
Smeltepunkt -52 °C
Tæthed 1.065
Kogepunkt 217 °C til 218 °C
Flammepunkt 87 °C (188 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.525
Mængde 100 g
Beilstein 878582
Opløselighedsinformation Blandet med toluen.
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%