Få mere at vide
1,3-diisopropylbenzen, 96%
Artikelnummer. 11466756
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466756 50 g 50g
11476756 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23904.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-62-7 | C12H18 | 162,276 g/mol
1,3-diisopropylbenzen blev anvendt i syntesen af benzen-1,3,5-triphosphonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-diisopropylbenzen blev anvendt i syntesen af benzen-1,3,5-triphosphonsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
4,33 mg/L ved 25 °C.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-62-7
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.276
MDL nummer MFCD00008889
InChI nøgle UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
PubChem CID 7450
IUPAC navn 1,3-di(propan-2-yl)benzen
SMIL CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diisopropylbenzene
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.856
Kogepunkt 204°C
Flammepunkt 76°C (170°F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 50 g
Beilstein 1905828
Opløselighedsinformation Soluble in water 4.33mg/L at 25°C.
Formel vægt 162.27
Procent renhed 96%