Få mere at vide
1,3-Diisopropenylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30007537
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
30007537 5 mL
1 options
Artikelnummer. 30007537 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6791405ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diisopropenylbenzene
CAS 3748-13-8
Molekylær formel C12H14
Mængde 5 mL
InChI formel InChI=1S/C12H14/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
SMIL C=C(C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C
IUPAC navn 1,3-diisopropenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Formel vægt 158.1096