Få mere at vide
1,3-Diiodobenzen, 98+%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i varm methanol.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diiodobenzene |
| Smeltepunkt | 35 °C til 37 °C |
| Tæthed | 2.47 |
| Kogepunkt | 285 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1904540 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i varm methanol. |
| Formel vægt | 329.91 |
| Vis mere |