Få mere at vide
1,3-Difluorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11446987
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446987 10 g 10g
11456987 50 g 50g
11466987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14387.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114,10 g/mol
Det bruges i den laserinducerede fluorensmatrixundersøgelse af 1,3-difluorbenzen-radikalkation. Det bruges også til syntese af 1,2,3-triazolholdige fluconazolanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i den laserinducerede fluorensmatrixundersøgelse af 1,3-difluorbenzen-radikalkation. Det bruges også til syntese af 1,2,3-triazolholdige fluconazolanaloger.
Opløselighed Opløseligt i vand ved 20
C 1,1g/°L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-18-9
Molekylær formel C6H4F2
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00000327
InChI nøgle UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC navn 1,3-difluorbenzen
SMIL FC1=CC(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Difluorobenzene
Smeltepunkt -59°C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 82°C to 83°C
Flammepunkt 2°C (36°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.438
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1904537
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Formel vægt 114.09
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Difluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Difluorobenzene