Få mere at vide
1,3-Difluorobenzene, 99+%
Artikelnummer. 10182950 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
10 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
25ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10182950
Brand: Thermo Scientific Acros 114600250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-18-9
Molekylær formel C6H4F2
Molekylvægt (g/mol) 114.10
MDL nummer MFCD00000327
InChI nøgle UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC navn 1,3-difluorbenzen
SMIL FC1=CC(F)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Difluorobenzene
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -59°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 83°C
Flammepunkt 2°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4F2
Brydningsindeks 1.4370 to 1.439
Mængde 25 mL
Beilstein 05, I, 108
Specifik vægtfylde 1.15
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Formel vægt 114.09
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Difluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.