Få mere at vide
1,3-Difluoroacetone, 98%
Artikelnummer. 15418027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418027 1 g 1g
15428027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15418027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51145.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 453-14-5 | C3H4F2O | 94.061 g/mol
1,3-difluoracetone bruges som farmaceutisk mellemprodukt og til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-difluoracetone bruges som farmaceutisk
mellemprodukt og til kemisk forskning.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 453-14-5
Molekylær formel C3H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 94.061
MDL nummer MFCD07368665
InChI nøgle HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-difluoroacetone, 2-propanone, 1,3-difluoro, 1,3-difluoro-2-propanone, ch2f 2co, 1,3-bis fluoranyl propan-2-one, fluoromethyl ketone, sym-difluoroacetone, sgqdlibrbrwsp@, 1, 3-difluoroacetone, 1,3-difluoro acetone
PubChem CID 228397
IUPAC navn 1,3-difluorpropan-2-on
SMIL C(C(=O)CF)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Difluoroacetone
Kogepunkt 101°C to 102°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2929
Formel vægt 94.06
Procent renhed 98%