Få mere at vide
1,3-Difluoro-5-iodobenzene, 98%
Artikelnummer. 11318876
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318876 1 g 1g
11328876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19510.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2265-91-0 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2265-91-0
Molekylær formel C6H3F2I
Molekylvægt (g/mol) 239.99
MDL nummer MFCD03094155
InChI nøgle QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroiodobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-iodo, 1,3-difluoro-5-iodo-benzene, 3,5-difluoro iodobenzene, pubchem17134, 3,5-difluoro-iodobenzene, 3-difluoro-5-iodobenzene
PubChem CID 2778221
IUPAC navn 1,3-difluor-5-iodbenzen
SMIL FC1=CC(I)=CC(F)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Kogepunkt 173°C to 174°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 1 g
Beilstein 2041185
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 239.99
Procent renhed 98%