Få mere at vide
1,3-Difluor-2-nitrobenzen, 98%
Artikelnummer. 15422018
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422018 5 g 5g
15432018 250 mg 250mg
15412018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55694.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 19064-24-5 | C6H3F2NO2 | 159,092 g/mol
1,3-Difluoro-2-nitrobenzen, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-difluor-2-nitrobenzen, bruges som et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19064-24-5
Molekylær formel C6H3F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 159.092
MDL nummer MFCD00192035
InChI nøgle SSNCMIDZGFCTST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoronitrobenzene, 1,3-difluoro-2-nitro-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-nitro, 2,6-difluoro nitrobenzene, pubchem4403, 1,3-difluoronitrobenzene, acmc-1buv1, 2,6-difluoro-nitrobenzene, 2,6-difluoro nitro benzene, 1,3-difluoro-2-nitrobenzen
PubChem CID 87922
IUPAC navn 1,3-difluor-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 0 °C
Tæthed 1.503
Kogepunkt 91 °C til 92 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 88 °C (190 °F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 159.09
Procent renhed 98%