Få mere at vide
1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, TRC
Artikelnummer. 17973615
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17973615 1 g
17930805 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17973615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4728801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-98-3
Molekylær formel C17 H20 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
IUPAC navn 1,3-diethyl-1,3-diphenylurinstof
SMIL CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Centralit 1
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 268.1576
Procent renhed >95%