Få mere at vide
1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Centralit 1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 268.1576 |
| Procent renhed | >95% |