Få mere at vide
1,3-Diethoxybenzene, 95%
Artikelnummer. 11493744
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493744 50 g 50g
11483744 10 g 10g
11403754 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11338.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2049-73-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2049-73-2
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00015145
InChI nøgle MKGFYMKFBCWNCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diethoxybenzene, benzene, 1,3-diethoxy, resorcinol diethyl ether, resorcindiathylather, benzene,3-diethoxy, acmc-1cdp4, benzene, 1,3-diethoxy-9ci
PubChem CID 74899
IUPAC navn 1,3-diethoxybenzen
SMIL CCOC1=CC(=CC=C1)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diethoxybenzene
Smeltepunkt 11°C to 12°C
Tæthed 1.01
Kogepunkt 234°C to 236°C
Brydningsindeks 1.5095
Mængde 50 g
Beilstein 2517730
Formel vægt 166.22
Procent renhed 95%