Få mere at vide
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Ring for pris
Kemiske identifikatorer
| CAS | 286014-38-8 |
|---|---|
| Molekylær formel | C15H25BF4N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.18 |
| MDL nummer | MFCD04973310 |
| InChI nøgle | CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt |
| PubChem CID | 16218169 |
| IUPAC navn | 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
| SMIL | F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15447677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.03 |
1g |
Ring for pris
1g |
Ikke relevant | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
|
15457677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.06 |
5g |
Ring for pris
5g |
Ikke relevant | Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | ||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 286014-38-8 | |
| 320.18 | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 16218169 | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| C15H25BF4N2 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
Tekniske data
| 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate | |
| C15H25BF4N2 | |
| Moisture sensitive | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide | |
| 16218169 | |
| 97% |
| 286014-38-8 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 | |
| 320.18 | |
| 320.18 |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : NONE
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.