Få mere at vide
1,3-Dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 15457677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457677 5 g 5g
15447677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H36633.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 286014-38-8 | C15H25BF4N2 | 320,18 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286014-38-8
Molekylær formel C15H25BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 320.18
MDL nummer MFCD04973310
InChI nøgle CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
PubChem CID 16218169
IUPAC navn 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMIL F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 173 °C til 177 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 320.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver