Få mere at vide
1,3-Dichloroacetone, typically 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461087 100 g 100g
15441087 5 g 5g
15451087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022302.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1,3-dichloracetone blev brugt som acceptorsubstrat i krydsaldolreaktionen med donorsubstrater såsom acetone, cyclopentanon og cyclohexanon
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-07-6
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.96
MDL nummer MFCD00000937
InChI nøgle SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-on
SMIL ClCC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloroacetone
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.3834 g/mL at 46°C
Kogepunkt 173°C
Flammepunkt 89°C (193°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.44
Mængde 100 g
FN nummer UN2649
Beilstein 605456
Merck Index 14,3052
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,diethyl ether,water.
Formel vægt 126.97
Procent renhed 99% (typically)
Fysisk form Krystallinsk