Få mere at vide
1,3-Dichloroacetone, 96%
Artikelnummer. 11429080
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429080
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14149.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
1,3-Dichloracetone bruges til syntese af citronsyre. Det bruges som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere tjener det som et acceptorsubstrat i krydsaldolreaktionen med donorsubstrater såsom acetone, cyclopentanon og cyclohexanon. Det bruges også til fremstilling af en aktiv farmaceutisk ingrediens, famotidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dichloracetone anvendes til syntese af citronsyre. Det bruges som opløsningsmiddel og som mellemprodukt i organisk syntese. Yderligere tjener det som et acceptorsubstrat i krydsaldolreaktionen med donorsubstrater såsom acetone, cyclopentanon og cyclohexanon. Det bruges også til fremstilling af en aktiv farmaceutisk ingrediens, famotidin.
Opløselighed Opløselig i
vand, ethanol og diethylether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-07-6
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.96
MDL nummer MFCD00000937
InChI nøgle SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-on
SMIL ClCC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloroacetone
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Tæthed 1.383
pH 4.2
Kogepunkt 172°C to 173°C
Flammepunkt 95°C (203°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.44
Mængde 500 g
FN nummer UN2649
Beilstein 605456
Merck Index 14,3052
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol and diethyl ether.
Formel vægt 126.97
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.