Få mere at vide
1,3-Dichloroacetone, 96%
Artikelnummer. 10694852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10694852 50 g Glasflaske 50g
10624672 25 g Glasflaske 25g
10184330 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10694852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173630500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-07-6
Molekylær formel C3H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 126.96
MDL nummer MFCD00000937
InChI nøgle SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
PubChem CID 10793
IUPAC navn 1,3-dichlorpropan-2-on
SMIL ClCC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloroacetone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 42°C
Farve Hvid eller farveløs
Tæthed 1.3830g/mL
Kogepunkt 172°C to 173°C
Flammepunkt 89°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2COCH2Cl
Mængde 50 g
Beilstein 01, 655
Fieser 02,109
Merck Index 15, 3061
Specifik vægtfylde 1.383
Opløselighedsinformation Solubility in water: 27.9g/L water (20° c). Other solubilities: 464g/L toluene (20°C),soluble in alcohol,ether and hexane,slightly soluble in acetone,benzene,chloroform,and methanol
Formel vægt 126.97
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dichloroacetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.