Få mere at vide
1,3-dichlor-5-iodobenzen, 99 %
Artikelnummer. 11454604
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454604 100 g 100g
11434604 5 g 5g
11444604 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454604 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13192.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3032-81-3
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.89
MDL nummer MFCD00001047
InChI nøgle AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
PubChem CID 76424
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-iodbenzen
SMIL ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Smeltepunkt 55 °C til 59 °C
Kogepunkt 127 °C (20 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2242455
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 272.9
Procent renhed 99%