Få mere at vide
1,3-Dichloro-5-iodobenzene, 99%
Artikelnummer. 11434604
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434604 5 g 5g
11444604 25 g 25g
11454604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434604 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13192.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3032-81-3 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3032-81-3
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.89
MDL nummer MFCD00001047
InChI nøgle AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloroiodobenzene, 3,5-dichlorophenyl iodide, benzene, 1,3-dichloro-5-iodo, 1,3-dichloro-5-iodo-benzene, 3,5-dichloro-1-iodobenzene, pubchem3693, acmc-209hev, 3,5-dichloro iodobenzene, 3,5-dichloro-iodobenzene, 3,5-dichloro-iodo-benzene
PubChem CID 76424
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-iodbenzen
SMIL ClC1=CC(I)=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-5-iodobenzene
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Kogepunkt 127°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2242455
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 272.9
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloroiodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichloroiodobenzene