Få mere at vide
1,3-dichlor-5-(chlormethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10672463
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10672463 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10501133 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10357684 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10672463 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB00444EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3290-06-0
Molekylær formel C7H5Cl3
Molekylvægt (g/mol) 195.467
InChI nøgle ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CH2Cl
Mængde 10 g
Formel vægt 195.48
Procent renhed 97%