Få mere at vide
1,3-Dichloro-4-fluorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479086
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479086 50 g 50g
11469086 10 g 10g
11489086 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17953.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-48-9
Molekylær formel C6H3Cl2F
Molekylvægt (g/mol) 164.988
MDL nummer MFCD00000580
InChI nøgle BDJZCCWUSOZUQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 2,4-dichlorofluorobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-fluoro, dcfb, benzene,2,4-dichloro-1-fluoro, 2,4-dichloro-1-fluoro-benzene, pubchem2312, acmc-209cqu, 2,4-dichlorofluobenzene, 1,3-dichlorofluorobenzene
PubChem CID 123112
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-4-fluorobenzene
Smeltepunkt -23°C
Tæthed 1.409
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.525
Mængde 50 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2500791
Formel vægt 165
Procent renhed 99%