Få mere at vide
1,3-dichlor-2-methyl-5-nitrobenzen, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496662
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10496662 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10496662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08058DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-69-1
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.022
MDL nummer MFCD00174267
InChI nøgle RUVCGWLHTVGNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitrotoluene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro, pubchem9506, maybridge1_005049, ksc496m1j
PubChem CID 251670
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-methyl-5-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.03
Procent renhed 95%