Få mere at vide
1,3-dichloro-2-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 15421588
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421588 5 g 5g
15411588 1 g 1g
15431588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55365.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19230-28-5
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.89
MDL nummer MFCD00060658
InChI nøgle ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-iodbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Smeltepunkt 64 °C til 67 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Formel vægt 272.9
Procent renhed 98%