Få mere at vide
1,3-dichlor-2-iod-5-(trifluormethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 340.89 |
| Procent renhed | 97% |