Få mere at vide
1,3-dichlor-2-iod-5-(trifluormethyl)benzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180792
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10180792 1 g 1g
10140842 10 g 10g
10747495 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10180792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW01636DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-56-8
Molekylær formel C7H2Cl2F3I
Molekylvægt (g/mol) 340.89
MDL nummer MFCD00084997
InChI nøgle RLCCFAVBZGICHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-iodobenztrifluoride, buttpark 96\50-28, benzene,1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl, 1,3-bis chloranyl-2-iodanyl-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 2736838
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-iod-5-(trifluormethyl)benzen
SMIL FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(I)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 340.89
Procent renhed 97%