Få mere at vide
1,3-dichlor-2-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11417094
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417094 5 g 5g
11434060 1 g 1g
11427094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21526.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2268-05-5
MDL nummer MFCD00010307
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dichloro-2-fluorobenzene
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Kogepunkt 168°C to 169°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Molekylær formel C6H3Cl2F
Mængde 5 g
Beilstein 1862513
Synonym 2,6-dichlorofluorobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-benzene, 2,6-dichloro-1-fluorobenzene, 2,6-dichloro fluoro benzene, benzene,1,3-dichloro-2-fluoro, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro, pubchem2311, 2,6-dichlorfluorbenzol, acmc-2097ae, 2,6-dichloro fluorobenzene
InChI nøgle JORVCRLRRRRLFI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 164.99
PubChem CID 137520
Formel vægt 165
Procent renhed 98%