Få mere at vide
1,3-Dicaffeoylquinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dicaffeoylquinic acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1 |
| Formel vægt | 516.1268 |