Få mere at vide
1,3-Dibromottetrafluorbenzen, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromotetrafluorobenzene |
| Tæthed | 2.18 |
| Kogepunkt | 85 °C til 88 °C (18 mmHg) |
| Flammepunkt | 92 °C (198 °F) |
| Brydningsindeks | 1.516 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+% |
| Formel vægt | 307.87 |
| Procent renhed | ≥98% |