Få mere at vide
1,3-dibromtetrafluorbenzen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453637 5 g 5g
11443637 1 g 1g
11463637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17392.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1559-87-1
Molekylær formel C6Br2F4
Molekylvægt (g/mol) 307.87
MDL nummer MFCD00031533
InChI nøgle UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
IUPAC navn 1,3-dibrom-2,4,5,6-tetrafluorbenzen
SMIL FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Tæthed 2.18
Kogepunkt 85°C to 88°C (18 mmHg)
Flammepunkt 92°C (198°F)
Brydningsindeks 1.516
Mængde 5 g
Synonym 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formel vægt 307.87
Procent renhed ≥98%