Få mere at vide
1,3-Dibromobenzen, 97%
Artikelnummer. 10710891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710891 10 mL Glasflaske 10ml
10417390 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10710891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186640100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-36-1
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.91
MDL nummer MFCD00000078
InChI nøgle JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC navn 1,3-dibrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromobenzene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -7 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.9500g/mL
Kogepunkt 218 °C til 219 °C
Flammepunkt 93 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H4Br2
Brydningsindeks 1,6070 til 1,609
Mængde 10 mL
Beilstein 05, 211
Specifik vægtfylde 1.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 235.91
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.