Få mere at vide
1,3-Dibromobenzen, 97+%
Artikelnummer. 11440663
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440663 25 g 25g
11450663 100 g 100g
11460663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12723.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235,91 g/mol
1,3-Dibrombenzen anvendes i Suzuki-koblingsreaktion til fremstilling af [n]metacyclophaner. Det bruges til at fremstille 5-(3-brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin under anvendelse af Pd(0) (PPh 3 ) 4 som et reagens. Yderligere gennemgår det fast-understøttet kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyseret polyaryleringsreaktion med phenylboronsyre for at få konjugerede polyaryler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-dibrombenzen anvendes i Suzuki-koblingsreaktion til fremstilling af [n]metacyclophaner. Det bruges til at fremstille 5-(3-brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin under anvendelse af Pd(0) (PPh 3 ) 4 som et reagens. Yderligere gennemgår det fast-understøttet kaliumfluorid-aluminiumoxid palladium-katalyseret polyaryleringsreaktion med phenylboronsyre for at få konjugerede polyaryler.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-36-1
Molekylær formel C6H4Br2
Molekylvægt (g/mol) 235.91
MDL nummer MFCD00000078
InChI nøgle JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC navn 1,3-dibrombenzen
SMIL BrC1=CC(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Dibromobenzene
Smeltepunkt °C to 7°C
Tæthed 1.955
Kogepunkt 219°C to 220°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.608
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1904538
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 235.91
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske