Få mere at vide
1,3-Dibromoacetone, 95%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
1,3-Dibromoacetone bruges som et antibiotisk og antimikrobielt middel.
Opløselighed Opløselig i acetone, chloroform
, dichlormethan og methanol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dibromoacetone |
| Smeltepunkt | 29 °C til 30 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 97 °C til 98 °C (21 mmHg) |
| Flammepunkt | 102 °C (216 °F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 1740389 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, chloroform, dichlorothan og methanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Dibromoacetone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dibromoacetone