Få mere at vide
1,3-Dibromoacetone, 95%
Artikelnummer. 15417757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417757 25 g 25g
15497747 1 g 1g
15407757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37325.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 816-39-7 | C3H4Br2O | 215,872 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
1,3-Dibromoacetone bruges som et antibiotisk og antimikrobielt middel.
Opløselighed Opløselig i acetone, chloroform
, dichlormethan og methanol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 816-39-7
Molekylær formel C3H4Br2O
Molekylvægt (g/mol) 215.872
MDL nummer MFCD00013540
InChI nøgle LQQKDSXCDXHLLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone, 1,3-dibromo-2-propanone, 2-propanone, 1,3-dibromo, 1,3-dibromopropanone, bromomethyl ketone, bromomethylketone, sgqdllrxbrwsp@, 1,3-dibromacetone, acmc-20ap4e, 2-propanone,3-dibromo
PubChem CID 69952
IUPAC navn 1,3-dibrompropan-2-on
SMIL C(C(=O)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Dibromoacetone
Smeltepunkt 29 °C til 30 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 97 °C til 98 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 102 °C (216 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1740389
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, chloroform, dichlorothan og methanol.
Formel vægt 215.87
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller smeltet fast stof